Merck
378755
Sigma-Aldrich
ジクロロトリフェニルホスホラン
95%
別名:
トリフェニルホスフィンジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3PCl2
CAS番号:
分子量:
333.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
85 °C (dec.) (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
ClP(Cl)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15Cl2P/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI Key
ASWXNYNXAOQCCD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジクロロトリフェニルホスホラン(トリフェニルホスフィンジクロリド、PPh3Cl2)はハロゲン化リンです。ジクロロトリフェニルホスホランの安定性と反応性は、固体31P NMR分光法で研究されています。カルボン酸エステルの酸ハロゲン化物への変換に関与し、この開裂のメカニズムが調査されました。ジクロロトリフェニルホスホランが関与する第三級アミドの改良合成法が提案されています。
アプリケーション
ジクロロトリフェニルホスホランは、以下の物質の合成に使用できます。
  • 第三級ベンズアニリド誘導体
  • N-ホスホジペプチド
  • 亜リン酸トリアルキルの反応に基づくジアルキルホスホロクロリダイト
  • 6-アミノ-2-ナフトエ酸との反応によるナフタレン環をベースとするカリックス[3]アミド
  • C2v-芳香族アミドの対称環状四量体
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
378755-100G:4548173961064
378755-VAR:
378755-BULK:
378755-25G:4548173961071
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The preparation of dimethyl phosphorochloridite and its homologs from trialkyl phosphites and dichlorotriphenylphosphorane.
Majewski P.
Phosph. Sulfur Relat. Elem., 33(1-2), 37-39 (1987)
Synthesis, crystal structure and dynamic behavior of naphthalene-based calix [3] amide: Cyclic trimers of 2-alkylamino-6-naphthoic acid.
Katagiri K, et al.
Journal of Molecular Structure, 891(1), 346-350 (2008)
Synthesis of N-Phosphopeptides Coupled by Dichlorotriphenylphosphorane.
Dong S-Z, et al.
Synthetic Communications, 31(13), 2067-2075 (2001)
Simple and convenient synthesis of tertiary benzanilides using dichlorotriphenylphosphorane.
Azumaya I, et al.
Tetrahedron, 59(13), 2325-2331 (2003)
Murali K Urlam et al.
MedChemComm, 4(6), 932-941 (2013-09-28)
The