Merck
376361
Sigma-Aldrich
(R)-α-Acryloyloxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12O4
CAS番号:
分子量:
184.19
Beilstein:
4668587
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +6.0°, c = 17 in methylene chloride
含みます
0.1% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
屈折率
n20/D 1.46 (lit.)
bp
84 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
7-8 °C (lit.)
密度
1.125 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
acrylate
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)COC(=O)[C@@H]1OC(=O)C=C
InChI
1S/C9H12O4/c1-4-6(10)13-7-8(11)12-5-9(7,2)3/h4,7H,1,5H2,2-3H3/t7-/m0/s1
InChI Key
ICMBTQSRUNSRKI-ZETCQYMHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
376361-VAR:
376361-1G:
376361-BULK:
376361-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)