Merck
370479
Sigma-Aldrich
ジエチル(2-オキソプロピル)ホスホナート
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2P(O)(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
194.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
126 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
phosphonate
SMILES記法
CCOP(=O)(CC(C)=O)OCC
InChI
1S/C7H15O4P/c1-4-10-12(9,11-5-2)6-7(3)8/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
RSAFKRSMGOSHRK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
370479-5G:
370479-BULK:
370479-VAR:
370479-1G:
370479-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)