Merck
410756
Sigma-Aldrich
ジエチル (2-オキソ-2-フェニルエチル)ホスホナート
97%
別名:
NSC 648426, ジエチル フェナシルホスホナート, ジエチル ベンゾイルメチルホスホナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COCH2P(O)(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
256.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.513 (lit.)
bp
192-193 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
phenyl
phosphonate
SMILES記法
CCOP(=O)(CC(=O)c1ccccc1)OCC
InChI
1S/C12H17O4P/c1-3-15-17(14,16-4-2)10-12(13)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,3-4,10H2,1-2H3
InChI Key
HPEVTTNSIPGLEL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下に関与する反応剤です。
  • ニトロオレフィンへのβ-オキソホスホン酸の不斉Michael付加
  • ケトホスホン酸のgem‐クロロフッ素化とその生成物の機能化
  • ホスホン酸アリールを生成するための環化縮合反応
  • ジアゾ-ホスホニル化合物の合成のためのジアゾ転位反応
  • ホーナー・ワズワース・エモンズ反応
  • 逆電子要請型ディールス・アルダー反応
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
410756-BULK:
410756-1G:
410756-VAR:
410756-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Douglass F Taber et al.
Tetrahedron letters, 49(48), 6904-6906 (2009-12-01)
An convenient reagent for the one-carbon homologation of an aldehyde to the corresponding alkyne is reported. This reagent allows this conversion to conveniently be carried out on a large scale under ambient conditions.