Merck
D99250
Sigma-Aldrich
ジエチル2,2-ジエトキシエチルホスホナート
95%
別名:
NSC 407851, NSC 77101, ジエチルホスホノアセトアルデヒドジエチルアセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2O)2CHCH2P(O)(OCH2CH3)2
CAS番号:
分子量:
254.26
Beilstein:
1785614
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.430 (lit.)
bp
146-149 °C/14 mmHg (lit.)
密度
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
InChI
1S/C10H23O5P/c1-5-12-10(13-6-2)9-16(11,14-7-3)15-8-4/h10H,5-9H2,1-4H3
InChI Key
LUQYELQXRPNKRY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 二炭素同族体化によるα,β-アルケナール誘導体
  • 縮合反応による下部端ホスホニル化レゾルシノールカリックス[4]アレーン
  • 連続ラジカル捕捉を経由するα-ホスホビニルラジカル
  • 1,3-双極子付加環化を経由する逆転写酵素のインヒビター
Friedel-Crafts反応に用いる反応剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D99250-BULK:
D99250-VAR:
D99250-5G:
D99250-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)