Merck
330736
Sigma-Aldrich
エキソ-3,6-エポキシ-1,2,3,6-テトラヒドロフタル酸無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6O4
CAS番号:
分子量:
166.13
Beilstein:
10355
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
品質水準
mp
118 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O=C1OC(=O)[C@H]2C3OC(C=C3)[C@@H]12
InChI
1S/C8H6O4/c9-7-5-3-1-2-4(11-3)6(5)8(10)12-7/h1-6H/t3-,4+,5-,6+
InChI Key
QQYNRBAAQFZCLF-FBXFSONDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
330736-25G:
330736-100G:
330736-VAR:
330736-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alysia Cox et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 142, 70-82 (2019-06-10)
Nanoparticles may provide a viable way for neuroprotective drugs to cross the blood-brain barrier (BBB), which limits the passage of most drugs from the peripheral circulation to the brain. Heterotelechelic polymer prodrugs comprising a neuroprotective model drug (adenosine) and a