white
mp
215-217 °C (lit.)
215-218 °C
溶解性
DMSO: soluble
ethanol: soluble
SMILES記法
C[C@]12C3CCC(O3)[C@@]1(C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-9-5-3-4-6(13-5)10(9,2)8(12)14-7(9)11/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,9+,10-
InChI Key
DHZBEENLJMYSHQ-XCVPVQRUSA-N
遺伝子情報
human ... PPP2CA(5515) , PPP2CB(5516) , PPP2CBP(5517) , PPP2R1A(5518) , PPP2R1B(5519) , PPP2R2A(5520) , PPP2R2B(5521) , PPP2R2C(5522) , PPP2R3A(5523) , PPP2R5A(5525)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C7632-100MG:
C7632-25MG:
C7632-VAR:
C7632-BULK:
C7632-500MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック