Merck
10103241001
Roche
カルニチンアセチルトランスフェラーゼ
from pigeon breast muscle
別名:
アセチルカルニチントランスフェラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
pigeon breast
品質水準
フォーム
suspension
比活性
~80 units/mg protein (At 25 °C with CoA and acetyl-D,L-carnitine as the substrates.)
包装
pkg of 1 mL (5 mg)
メーカー/製品名
Roche
テクニック
analytical sample preparation: suitable
white
最適pH
7.3-8.0
溶解性
water: miscible
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
life science and biopharma
その他の活性
Acetyl-CoA-deacylase 0.01%
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
pigeon ... CRAT(102084317)
詳細
アセチル-CoA:カルニチン O-アセチルトランスフェラーゼ
カルニチンアセチルトランスフェラーゼは燃料利用に必須のミトコンドリア酵素です。この酵素はミトコンドリア基質およびペルオキシソームに存在します。この酵素は脂肪酸代謝に関与します。カルニチンアセチルトランスフェラーゼはアセチルCoAおよびカルニチンのそれぞれからアセチルカルニチンおよび CoA への変換を促進します。この変換は、ミトコンドリアの酸化のためにアセチル基を取り込むことによって、ペルオキシソームβ-酸化を促進します。
品質
汚染物:保存緩衝液中のアセチル-CoA-デアシラーゼイオンは0.01%未満。
物理的形状
2.9 Mの硫酸アンモニウム溶液、50mMのK-リン酸塩、1 mMのEDTA、pH約7.5の懸濁液
その他情報
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Y Elgersma et al.
The EMBO journal, 14(14), 3472-3479 (1995-07-17)
Carnitine acetyltransferase (CAT) is present in mitochondria and peroxisomes of oleate-grown Saccharomyces cerevisiae. Both proteins are encoded by the same gene, YCAT, which encodes a protein with a mitochondrial targeting signal (MTS) at the N-terminus, and a peroxisomal targeting signal
Jiankang Liu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(4), 1876-1881 (2002-02-21)
We test whether the dysfunction with age of carnitine acetyltransferase (CAT), a key mitochondrial enzyme for fuel utilization, is due to decreased binding affinity for substrate and whether this substrate, fed to old rats, restores CAT activity. The kinetics of