Merck
G1512
Sigma-Aldrich
β-グルクロニダーゼ from Helix pomatia
Type H-5, lyophilized powder, ≥400,000 units/g solid
別名:
β-D-グルクロニドグルクロノソヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
タイプ
Type H-5
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥400,000 units/g solid
secondary activity
≤40,000 units/g solid sulfatase
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Helix pomatia由来のβ-グルクロニダーゼType H-2は、リンゴマイマイに由来する酵素の粗溶液です。軟体動物に由来するβ-グルクロニダーゼの多くには、スルファターゼ活性も認められます。
アプリケーション
β-グルクロニダーゼは、グルクロニドと硫酸代謝産物の複合体を加水分解するために使用されました。
Helix pomatia由来のβ-グルクロニダーゼは次の用途に使用されています:
  • 液体クロマトグラフィー-エレクトロスプレーイオン化、タンデム質量分析(LC-ESI-MS/MS)用の尿サンプルの酵素処理
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)分析により、ブタまたはラット組織からケルセチンを抽出する際の手順として
  • ガスクロマトグラフィー-質量分析(GC-MS)用の尿および血漿サンプル調製の酵素的脱抱合処理
様々な酵素の性能を比較した新しい技術論文
より多くの学びを
由来が異なる酵素を用いた様々な薬剤クラスの加水分解を最適化するために、Sigma R&Dが作成した最新のアプリケーションデータをご確認ください。また、6-MAMをモルヒネに変換するエステラーゼ活性の影響を軽減するため、クロマトグラフィー精製された酵素を使用してください。
生物化学的/生理学的作用
β-グルクロニダーゼ(β-Glc)は、複合糖質の分解を触媒するエキソグリコシダーゼです。ヒトにおいては、抱合型ビリルビンを非抱合型に変換し、ビリルビンを再吸収に適したものにします。
尿中代謝分析におけるグルクロニド抱合体の加水分解に使用します。
品質
軟体動物由来の多くのβ-グルクロニダーゼもスルファターゼ活性を有します。
関連事項
G0876をゲル浸透クロマトグラフィーによりさらに精製した製品です。
単位の定義
SIGMA 1 unitまたは改変Fishman 1 unitは、pH 5.0、37°C、1時間で、フェノールフタレイン1.0 μgをフェノールフタレイングルクロニドから遊離させる酵素量です(30分間アッセイ)。
スルファターゼ単位の定義:スルファターゼ1 unitは、pH 5.0、37°C、1時間で、1.0 μmolの硫酸p-ニトロカテコールを加水分解する酵素量です。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G1512-50KU:
G1512-100KU:
G1512-BULK:
G1512-VAR:
G1512-500KU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Denis M Callewaert et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 610, 435-449 (2009-12-17)
Isoprostanes are a group of prostaglandin-like compounds that are derived in vivo primarily by free radical-mediated peroxidation of arachidonic acid within phospholipids. The resulting isoprostane moieties are rapidly hydrolyzed, metabolized, and excreted. It is now well recognized that isoprostane levels
Measurement of intact sulfate and glucuronide phytoestrogen conjugates in human urine using isotope dilution liquid chromatography-tandem mass spectrometry with [13C3] isoflavone internal standards
Clarke DB, et al.
Analytical Biochemistry, 309(1), 158-172 (2002)
Tissue distribution of quercetin in rats and pigs
de Boer VCJ, et al.
The Journal of Nutrition, 135(7), 1718-1725 (2005)
GC-MS methods for metabolic profiling of microbial fermentation products of dietary polyphenols in human and in vitro intervention studies
Grun CH, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 871(2), 212-219 (2008)
Maaike M Appeldoorn et al.
The Journal of nutrition, 139(8), 1469-1473 (2009-06-06)
Intervention studies with procyanidin (PC)-rich extracts and products such as cocoa and wine suggest protective effects of PC against cardiovascular diseases. However, there is no consensus on the absorption and metabolism of PC dimers. Interestingly, nothing is known about the
資料
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
プロトコル
Enzymatic Assay of ß-Glucuronidase (EC 3.2.1.31) from Helix Pomatia and Bovine Liver
Enzymatic Assay of ß-Glucuronidase (EC 3.2.1.31) from Helix Pomatia and Bovine Liver
To optimize hydrolysis using β-glucuronidase, factors such as incubation time, temperature, hydrolysis pH, enzyme source, and enzyme concentration must be evaluated for each glucuronide metabolite to be analyzed.