Merck
PHL89594
カンタリジン
phyproof® Reference Substance
別名:
3a,7a-ジメチルヘキサヒドロ-4,7-エポキシイソベンゾフラン-1,3-ジオン, 7a-ジメチルヘキサヒドロ-3a,4,7-エポキシイソベンゾフラン, カンタリジン, ヘキサヒドロ-3a,7a-ジメチル-4,7-エポキシイソベンゾフラン-1,3-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O4
CAS番号:
分子量:
196.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (GC)
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
215-217 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@]12C3CCC(O3)[C@@]1(C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-9-5-3-4-6(13-5)10(9,2)8(12)14-7(9)11/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,9+,10-
InChI Key
DHZBEENLJMYSHQ-XCVPVQRUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
プロテインホスファタ-ゼ2Aのインヒビタ-です。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89594-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)