Merck
443271
Sigma-Aldrich
ドデセニルコハク酸無水物、異性体混合物
technical grade, 90%
別名:
DDSA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H26O3
CAS番号:
分子量:
266.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
150 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCC\C=C\C1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C16H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h11-12,14H,2-10,13H2,1H3/b12-11+
InChI Key
WVRNUXJQQFPNMN-VAWYXSNFSA-N
詳細
ドデセニルコハク酸無水物(DDSA)は、長鎖脂肪族無水物の種類に属する異性体の混合物です。コハク酸骨格に結合したドデセニル(C12)鎖から構成され、エステル化、アミド化、および開環反応を起こすことができます。薬物送達用のハイドロゲル、医療用デバイス用のコーティング、およびエポキシ樹脂を合成するための架橋剤、ならびにエポキシ樹脂を硬化するための硬化剤として広く使用されています。
アプリケーション
ドデセニルコハク酸無水物、異性体混合物は以下に使用できます。
  • 薬物の持続的な局所送達に役立つ変性キトサンハイドロゲルの合成のための前駆体。この変性は、キトサンの疎水性を強化し、疎水性薬物のカプセル化および保持の向上を可能にします。
  • 迅速な均一エステル化反応を使用した、高性能のアラビノグルクロノキシラン(AGX)系バイオサーファクタントの調製。 これらの表面活性剤は、含油スラッジ処理および油回収に使用することができます。
  • 塗料、防食コーティング、接着剤、電気回路などのさまざまな分野で使用される熱硬化性エポキシ樹脂の硬化のための硬化剤。
  • 創傷被覆材作製用のコラーゲンハイドロゲルの調製のための変性剤。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
443271-BULK:
443271-250ML:
443271-1L:
443271-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Glycine surfactants derived from dodecenyl succinic anhydride
Dix L and Moon A
Journal of Surfactants and Detergents, 15(3), 351-357 (2012)
Epoxy resins
Nixon R, et al.
Kanerva's Occupational Dermatology, 559-581 (2012)
Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques (2018)
A A Gorkun et al.
Biomedical materials (Bristol, England), 13(4), 044108-044108 (2018-05-04)
One of the essential goals in regenerative medicine is microvascularization which enables an effective blood supply within de novo constructed tissues and organs. In our study, we used two common multipotent mesenchymal stromal cell (MMSC) sources (subcutaneous adipose tissue and
Magnetic microreactors for efficient and reliable magnetic nanoparticle surface functionalization
Digigow RG, et al.
Lab on a chip, 14(13), 2276-2286 (2014)