Merck
D221902
Sigma-Aldrich
(2-ドデセン-1-イル)無水コハク酸
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H26O3
CAS番号:
分子量:
266.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
9.2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
95%
フォーム
solid
bp
180-182 °C/5 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCC\C=C/CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C16H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h10-11,14H,2-9,12-13H2,1H3/b11-10+
InChI Key
UYCICMIUKYEYEU-ZHACJKMWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
352.4 °F - closed cup
引火点(℃)
178 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D221902-5G:
D221902-100G:
D221902-VAR:
D221902-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Y Nakamura et al.
The Journal of toxicological sciences, 24(2), 123-131 (1999-06-01)
The sensitivities of three skin sensitization tests such as the Guinea pig maximization test (GPMT), Adjuvant and patch test (APT) and Buehler test (BT), were quantitatively compared with reference to induction and challenge concentrations. Four chemical which had different physico-chemical
Vinod Vellora Thekkae Padil et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(14), 3757-3765 (2015-03-24)
Esterifications of the tree-based gum, gum karaya (GK), using dodecenylsuccinic anhydride (DDSA) were carried out in aqueous solutions. GK was deacetylated using alkali treatment to obtain deacetylated gum karaya (DGK). The DGK and its DDSA derivative were characterized using gel
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
D221902-5G
D221902-100G4061833561904