Merck
74378
Sigma-Aldrich
(2-ノネン-1-イル)コハク酸無水物
suitable for electron microscopy
別名:
Dihydro-3-(nonen-1-yl)-2,5-furandione, Nonenylsuccinic anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20O3
CAS番号:
分子量:
224.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
フォーム
liquid
テクニック
electron microscopy: suitable
密度
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
脂質タイプ
unsaturated FAs
SMILES記法
CCCCCC\C=C\CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C13H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12(14)16-13(11)15/h7-8,11H,2-6,9-10H2,1H3/b8-7+
InChI Key
CIMXGTDNUHWJCZ-BQYQJAHWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
For use in Spurr embedding technique.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
294.8 °F - closed cup
引火点(℃)
146 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
74378-50ML:
74378-250ML:
74378-BULK:
74378-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Designing multi-viscosity embedding media utilizing novel resin/anhydride/catalyst combinations.
J A Mascorro et al.
Microscopy research and technique, 20(1), 105-106 (1992-01-01)