蒸気密度
6.1 (20 °C, vs air)
蒸気圧
5 mmHg ( 120 °C)
アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.506 (lit.)
密度
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H][C@]12C3CC(C(C)=C3)[C@@]1([H])C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-10-6-3-2-5(4-6)7(10)8(11)13-9(10)12/h2-3,5-7H,4H2,1H3/t5-,6+,7+,10+/m0/s1
InChI Key
LTVUCOSIZFEASK-MPXCPUAZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 垂直配向で透過されたカーボンナノチューブ/ポリマーフィルムの調製における硬化剤として。
- tris(3-アミノフェニル)ホスフィンオキシドをベースとしたメチルナジイミドで末端キャップした樹脂の合成において。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
275.0 °F
引火点(℃)
135 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
235431-1KG:
235431-VAR:
235431-BULK:
235431-250G:
235431-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック