Merck
O8704
Sigma-Aldrich
7-オキサビシクロ[2.2.1]ヘプタン
98%
別名:
1,4-エポキシシクロヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O
CAS番号:
分子量:
98.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
119 °C/713 mmHg (lit.)
密度
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1C[C@@H]2CC[C@H]1O2
InChI
1S/C6H10O/c1-2-6-4-3-5(1)7-6/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
InChI Key
YPWFNLSXQIGJCK-OLQVQODUSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
O8704-BULK:
O8704-VAR:
O8704-5G:
O8704-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)