Merck
309591
Sigma-Aldrich
トリメチル酢酸ナトリウム 水和物
99%
別名:
トリメチル酢酸 ナトリウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCO2Na · xH2O
CAS番号:
分子量:
124.11 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].CC(C)(C)C([O-])=O
InChI
1S/C5H10O2.Na.H2O/c1-5(2,3)4(6)7;;/h1-3H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
OXKVPNMBQUHJHF-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
トリメチル酢酸ナトリウム水和物は化学合成の研究で使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
309591-50G:
309591-BULK:
309591-10G:
309591-EW:
309591-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)