アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
264 °C (lit.)
mp
114-120 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1c(O)cccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
InChI Key
ZTMADXFOCUXMJE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- C-5-ブロモ-2-ヒドロキシフェニルカリックス[4]-2-メチルレソルシナレン
- トリピラン類似化合物
- 一連の新規芳香族ベンジポルフィリン
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
275.0 °F - closed cup
引火点(℃)
135 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
302589-BULK:
302589-VAR:
302589-100G:
302589-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Resorcinol 50 mg/mL; Pyrocatechol; 2-Methylresorcinol; 4-Methylcatechol; 2,5-Dimethylresorcinol 50 mg/mL; 3-Methylcatechol 50 mg/mL; 4-Nitrocatechol 50 mg/mL