About This Item
化学式:
CH3C6H3(OH)2
CAS番号:
分子量:
124.14
Beilstein:
2042177
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
264 °C (lit.)
mp
114-120 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cc1c(O)cccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
InChI Key
ZTMADXFOCUXMJE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
275.0 °F - closed cup
引火点(℃)
135 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
76694-BULK:
76694-VAR:
76694-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)