certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000767
traceable to USP 1602003
蒸気密度
3.8 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 21.1 °C)
APIファミリー
resorcinol
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
1126 °F
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChI Key
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
ターゲットの組織
Central nervous system,Blood, Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
260.6 °F - closed cup
引火点(℃)
127 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1201-500MG:4548173369884
PHR1201-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Resorcinol 50 mg/mL; Pyrocatechol; 2-Methylresorcinol; 4-Methylcatechol; 2,5-Dimethylresorcinol 50 mg/mL; 3-Methylcatechol 50 mg/mL; 4-Nitrocatechol 50 mg/mL