Merck
73569
Supelco
2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン
analytical standard
別名:
2-メチル-3(2H)-イソチアゾロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5NOS
CAS番号:
分子量:
115.15
Beilstein:
606203
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GCF)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤13.0% water (Karl Fischer)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1SC=CC1=O
InChI
1S/C4H5NOS/c1-5-4(6)2-3-7-5/h2-3H,1H3
InChI Key
BEGLCMHJXHIJLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本物質は、食品との接触を意図したプラスチックに関するEU規制10/2011のポジティブリストに収載されています。10/2011にリストに収載された化合物に関する利用可能な参考資料はこちらをご覧ください。
アプリケーション
2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オンは、クリーンアップタンデム免疫アッセイカラムを使用した後、高速液体クロマトグラフィー法により確認してスパイス中のオクラトキシンAを分析、ならびにガスクロマトグラフィー法を用いて壁紙接着剤用の非ホルマリン製品中のオクラトキシンAを分析するための抗菌防腐剤として使用される場合があります。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
73569-BULK:
73569-VAR:
73569-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Simultaneous Determination of Ultraviolet Absorbers and Antibacterial Agents in Textiles by Ultra-High Performance Liquid Chromatography/Orbitrap High Resolution Mass Spectrometry
Wang C, et al.
World Journal of Engineering and Technology, 5(01), 1-1 (2017)
Effects of a mixture of chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone on peripheral airway dysfunction in children
Cho J-H, et al.
PLoS ONE, 2(4) (2017)
Approach for ochratoxin A fast screening in spices using clean-up tandem immunoassay columns with confirmation by high performance liquid chromatography?tandem mass spectrometry (HPLC?MS/MS)
Goryacheva.Y.I, et al.
Analytica Chimica Acta, 577(1), 38-45 (2006)
Determination of antimicrobial agents in non-formalin adhesives for wallpaper
Nakashima H, et al.
Journal of Health Science, 46(6), 447-454 (2000)
Christina L Burnett et al.
International journal of toxicology, 29(4 Suppl), 187S-213S (2010-07-22)
Methylisothiazolinone (MIT) is a heterocyclic organic compound used as a preservative in cosmetics and personal care products in concentrations up to 0.01%. MIT is a colorless, clear liquid with a mild odor that is completely soluble in water; mostly soluble