Merck
295817
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2,2′-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1′-ビナフタレン
97%
別名:
(R)-(+)-(1,1′-ビナフタレン-2,2′-ジイル)ビス(ジフェニルホスフィン), (R)-(+)-BINAP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)2PC10H6-]2
CAS番号:
分子量:
622.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]19/D +233°, c = 0.3 in toluene
光学純度
ee: 99% (HPLC)
mp
239-241 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C44H32P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-32H
InChI Key
MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(R)-(+)-BINAP is a chiral diphosphine ligand that exhibits high enantioselectivity and reactivity in various organic reactions.
(R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthalene is an axially dissymmetric bis(triaryl)phosphine ligand for asymmetric reactions.
アプリケーション
遷移金属触媒による不斉反応(水素化、ジシリル化など)に有用な配位子です。 2,2′-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1′-ビナフチルとそのロジウム誘導体、ルテニウム誘導体は選択性の高い均一系触媒で、芳香族ケトン、β-ケトエステル、α-アミノケトンの還元に用いられます。また、オレフィンの不斉水素化およびヒドロホルミル化、不斉Heck反応、およびアリル化合物の不斉異性化にも用いられます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
295817-BULK:
295817-250MG:
295817-5G:
295817-VAR:
295817-100MG:
295817-1G:
295817-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
2,2'-bis (diphenylphosphino)-1, 1'-binaphthyl (binap): A new atropisomeric bis (triaryl) phosphine. synthesis and its use in the Rh (l)-catalyzed asymmetric hydrogenation of a-(acylamino) acrylic acids.
Miyashita A, et al.
Tetrahedron, 40(8), 1245-1253 (1984)
Organic Syntheses, 71, 1-1 (1993)
Masanori Kawasaki et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(51), 16482-16483 (2006-12-21)
This communication describes studies in which an azo hetero-Diels-Alder adduct was furnished in high regio- and enantioselectivity using azopyridine as a reagent and silver as a catalyst. The obtained hetero-Diels-Alder adduct was easily converted to the corresponding chiral 1,4-diamino alcohol.
Journal of Organometallic Chemistry, 692, 550-550 (2007)
Tetrahedron, 50, 335-335 (1994)
資料
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.