アッセイ
≥94%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -11°, c = 0.5 in chloroform
mp
231-235 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
P(c8ccccc8)(c7ccccc7)c1c(c6c(cc1)OCO6)c2c3c(ccc2P(c5ccccc5)c4ccccc4)OCO3
InChI
1S/C38H28O4P2/c1-5-13-27(14-6-1)43(28-15-7-2-8-16-28)33-23-21-31-37(41-25-39-31)35(33)36-34(24-22-32-38(36)42-26-40-32)44(29-17-9-3-10-18-29)30-19-11-4-12-20-30/h1-24H,25-26H2
InChI Key
RZZDRSHFIVOQAF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
- ロジウムが触媒する、1,6-ジインまたは1,6-エニンによる1,3-ジカルボニル化合物の不斉形式オレフィン化または付加環化反応
- アルコールまたはアルデヒドを用いたIr‐触媒によるアリルアセテートの立体選択的水素移動型クロチル化を介した、ホモアリルアルコールの立体選択的調製
- ナフタレンプロピオン酸誘導体を用いたロジウム触媒によるジインの[2+2+2]付加環化を介した、軸不斉アリールナフタレン誘導体の位置選択的かつ立体選択的調製
- イリジウム触媒によるα-アミノ-β-ケトエステル塩酸塩のジアステレオ選択的かつエナンチオ選択的水素化
- 1,3-ジエンとアルケンによるニッケル触媒性脱窒素環化を介した、ジヒドロイソキノリノンの調製
- 末端アルキンを用いたアレニルアルデヒドのRh触媒エナンチオ選択的アルキニル化環化を介した、インダノール誘導体の立体選択的調製
WGK
WGK 3
Jan Code
693006-50MG:
693006-BULK:
693006-VAR:
693006-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago