Merck
693049
Sigma-Aldrich
(R)-トル-BINAP
別名:
(R)-(+)-2,2′-ビス(ジ-p-トリルホスフィノ)-1,1′-ビナフチル, (R)-Tol-BINAP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H40P2
CAS番号:
分子量:
678.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
光学活性
[α]20/D +162°, c = 0.5 in benzene
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
254-258 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccc(C)cc7)c8ccc(C)cc8
InChI
1S/C48H40P2/c1-33-13-23-39(24-14-33)49(40-25-15-34(2)16-26-40)45-31-21-37-9-5-7-11-43(37)47(45)48-44-12-8-6-10-38(44)22-32-46(48)50(41-27-17-35(3)18-28-41)42-29-19-36(4)20-30-42/h5-32H,1-4H3
InChI Key
IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
BINAPは、異なるホスフィン誘導体を持つビス・ナフタリン骨格に基づきます。2,2′-ビス(ジ-p-トリルホスフィン)-1,1′-ビナフチル(p-トル-BINAP)·AgF複合体触媒化不斉向山タイプ・アルドール反応が報告されています。
アプリケーション
ロジウム前駆体由来の(R)-T-BINAP複合体が酢酸ビニルの不斉ヒドロホルミル化に使用されます。これは、N-トシルα-イミノ・エステルのアリル化用キラル触媒として使用されることがあります。
臭化エチルマグネシウムとα,β-不飽和エステルのエナンチオ選択的共役付加反応における、過剰量のホスフィン配位子の役割に関する試験にかかわる触媒
以下の前駆体となる反応物質です。
  • ケトンの還元的アミノ化に用いる触媒
  • アセトアミドアクリル酸誘導体水素化のRh(I)-触媒
  • 環状ケトンの不斉バイヤー・ビリガー酸化に用いるキラルな白金触媒
  • グリニャール試薬のエナンチオ選択的マイケル反応による不飽和エステル生成の、CuI-Tol-BINAP触媒
  • カチオントラップのためのBINAP Ptジカチオン
法的情報
本製品は、高砂香料工業株式会社と共同で、研究用として販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
693049-BULK:
693049-100MG:
693049-VAR:
693049-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Xiangming Fang et al.
The Journal of organic chemistry, 64(13), 4844-4849 (2001-10-25)
A new catalytic enantioselective approach for the formation of allyl alpha-amino acid derivatives by reaction of N-tosyl alpha-imino esters with allyl stannanes and silanes catalyzed by chiral copper(I) complexes has been developed. A series of different BINAP and phosphine-oxazoline (P,N)
Catalytic Asymmetric Aldol Reaction of Trimethoxysilyl Enol Ethers Using 2, 2'-Bis (di-p-tolylphosphino)-1, 1'-binaphthyl AgF Complex.
Yanagisawa A, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 74(8), 1477-1484 (2001)
Asymmetric hydroformylation of vinyl acetate with BINAP-rhodium (I) complexes.
Hoegaerts D and Jacobs PA.
Tetrahedron Asymmetry, 10(15), 3039-3043 (1999)
資料
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago