グレード
technical grade
蒸気密度
6.6 (vs air)
蒸気圧
4 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
93%
屈折率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
106-116 °C/4 mmHg
mp
−47 °C (lit.)
密度
1.074 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CCOC(=O)\C=C/C(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H12O4/c1-3-7-13-9(11)5-6-10(12)14-8-4-2/h3-6H,1-2,7-8H2/b6-5-
InChI Key
ZPOLOEWJWXZUSP-WAYWQWQTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Synthesis and Characterization of Allyl Terpene Maleate Monomer:この研究では、マレイン酸アリルテルペンの新しい合成経路を提示し、典型的なマレイン酸テルペンとの化学構造の相違を示しており、香料の生産および調味料産業に影響を与える可能性があります(Hummel et al., 2019)。
- Platinum-Catalyzed Hydrosilylation in Polymer Chemistry:白金触媒反応におけるマレイン酸ジアリルの抑制特性について探索し、ポリマー製造における硬化プロセスの制御に関する知見を提供しています(Lukin et al., 2020)。
- Polyacrylate Decorating Poly (ethylene terephthalate) Film Surface:包装用途に不可欠なPETフィルムの酸素バリア性を強化する、新しいメタクリル酸メチル-アクリル酸メチル-マレイン酸ジアリル-マレイン酸コポリマーが合成されています(Zhong et al., 2021)。
- Preparation and Characterization of DMAA-DAM Gel/Hydrogel:この研究では、腸の特定領域における標的化薬物放出を目標とした、N,N-ジメチルアクリルアミドとマレイン酸ジアリルを使用した非水性ゲルの調製に焦点を合わせています(Bhuyan et al., 2023)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
291226-50ML:
291226-BULK:
291226-VAR:
291226-250ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック