Merck
281239
Sigma-Aldrich
炭酸ジアリル
99%
別名:
bis(prop-2-enyl) carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H2C=CHCH2O)2CO
CAS番号:
分子量:
142.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
95-97 °C/60 mmHg (lit.)
密度
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CCOC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-5-9-7(8)10-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI Key
JKJWYKGYGWOAHT-UHFFFAOYSA-N
詳細
ジアリル炭酸塩はアクリル化剤です。アリルカーボネートは、Tsuji-Trostアリル化、カルボアニオン、ボロナート、リン化物、アミドおよびアルコキシドの生成、現場求核剤、および酢酸アリルの反応速度の改善に広く使用されています。アリルカーボネートには、分子内脱炭酸的非対称結合にも非常に大きな関心が寄せられています。
アプリケーション
触媒(Pd/PPh3)存在下における炭酸ジアリルとグリセロールのエステル交換反応により、グリセロールカーボネートが生成されます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
281239-25G:
281239-VAR:
281239-5G:
281239-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)