Merck
289337
Sigma-Aldrich
硝酸セシウム
99%
別名:
硝酸 セシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CsNO3
CAS番号:
分子量:
194.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
形状
crystals and lumps
mp
414 °C (lit.)
密度
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cs+].[O-]N(=O)=O
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
硝酸セシウムは、ニトラト銅セシウム(Cs2[Cu(NO3)4])の合成のために使用されています。合成した化合物はCuを中心とした平面矩形配座を形成して結晶化します。 CsNO3はCu-Zn-Al触媒(低温度CO変換触媒) の調製にも使用されています。
ニトラト銅セシウム(Cs2[Cu(NO3)4])の合成に使用されます(生成物は中心の銅原子の周りに平面矩形上に配位した結晶を形成します)。
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
289337-10G:
289337-250G:
289337-VAR:
289337-50G:
289337-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Delhia Alby et al.
Journal of hazardous materials, 368, 661-669 (2019-02-08)
An alternative microwave-assisted hydrothermal route for the preparation of manganate nanoflowers under basic conditions has been proposed in view of potential uses in selective retention of strontium from multicomponent aqueous streams. Based on the combination of such characterization techniques as
Himadri Rajput et al.
Chemosphere, 218, 687-695 (2018-12-05)
In this study, novel Cesium (Cs) doped TiO2 nanotubes photoelectrode (Cs/TiO2NTs) were synthesized by simple electrochemical anodization method and characterized by several physicochemical techniques. In particular, the photocatalytic (PC), electrocatalytic (EC) and photoelectrocatalytic (PEC) activity of newly synthesized Cs/TiO2NTs electrodes
Morozov, I.V. et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 624, 1543-1543 (1998)
Morozov, I.V. et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 624, 1543-1543 (1998)