アプリケーション
ニトラト銅セシウム(Cs2[Cu(NO3)4])の合成に使用されます(生成物は中心の銅原子の周りに平面矩形上に配位した結晶を形成します)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
202150-BULK:
202150-VAR:
202150-50G:
202150-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
ACS applied materials & interfaces, 11(25), 22464-22473 (2019-05-30)
Sulfonated hyper-cross-linked polymers based on 4,4'-bis(chloromethyl)-1,1'-biphenyl (BCMBP) were synthesized via metal-free (SHCP-1) and conventional Lewis acid-catalyzed (SHCP-2) Friedel-Crafts alkylation routes. The sulfonated polymers possessed BET surface areas in excess of 500 m2·g-1. SHCP-1 was investigated for its ability to extract
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 624, 1543-1543 (1998)
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 624, 1543-1543 (1998)