Merck
1.02856
Supelco
Cesium nitrate 99+
for analysis 99+ EMSURE®
別名:
Cesium nitrate 99+, Caesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CsNO3
CAS番号:
分子量:
194.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
232-146-8
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99% (acidimetric)
フォーム
crystalline
有効性
2390 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
401 °C
溶解性
239.5 g/L
密度
3.64 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1500 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cs+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 99 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体