Merck
1.00268
Supelco
Colour Reference Solutions GY
for examination of the colour of solutions related to Ph. Eur. method 1 (GY1-GY7), Certipur®
別名:
Colour Calibration Solutions GY (greenish yellow): GY1-GY7 acc. to Ph. Eur.Method 1.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
認証
according to Ph. Eur. color intensity testing GY1-GY7
製品種目
Certipur®
アプリケーション
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
保管温度
15-25°C
詳細
The kit contains a set of seven cuvettes containing greenish yellow (identified sequentially from GY1 to GY7) color reference standards and 3 empty sample cells. The solutions are produced from 3 primary metal salt solutions of ferric(III) chloride, cobalt(II) chloride, and copper(II) sulfate, in accordance with chapter 2.2.2 ′Degree of colouration of liquids′ of the European Pharmacopoeia (Ph. Eur.).
アプリケーション
The color reference standards are used as calibration and/or quality control standards to measure the degree of coloration of solutions according to Ph. Eur. Method 1.
特徴および利点
  • Ready-to-use solutions
  • Prepared and qualified in accordance with Ph. Eur.
  • Stable solutions with a shelf life of 3 years
  • Accompanied with a detailed certificate of analysis for an effective quality management system
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
色度標準液 related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors Y
Supelco
83967
色度標準液