Merck
288322
Sigma-Aldrich
3,3-ジメトキシプロピオン酸メチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2CHCH2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
148.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.41 (lit.)
bp
77 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acetal
ester
ether
SMILES記法
COC(CC(=O)OC)OC
InChI
1S/C6H12O4/c1-8-5(7)4-6(9-2)10-3/h6H,4H2,1-3H3
InChI Key
SMCVPMKCDDNUCQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Methyl 3,3-dimethoxypropionate was used in the synthesis of 3-indolyl α,β-unsaturated carbonyl compounds.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
288322-25G:
288322-5KG:
288322-VAR:
288322-BULK:
288322-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A practical synthesis of 3-indolyl α, β-unsaturated carbonyl compounds.
Wang W and Ikemoto T.
Tetrahedron Letters, 46(22), 3875-3878 (2005)