Merck
414476
Sigma-Aldrich
3,3-ジエトキシプロピオン酸エチル
90%, technical grade
別名:
マロンアルデヒド酸エチルエステルジエチルアセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)2CHCH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
190.24
Beilstein:
1772110
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
92-93 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
SMILES記法
CCOC(CC(=O)OCC)OCC
InChI
1S/C9H18O4/c1-4-11-8(10)7-9(12-5-2)13-6-3/h9H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
SIALOQYKFQEKOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Ethyl 3,3-diethoxypropionate participates in the Yb(OTf)3 catalyzed synthesis of dihydropyridines (DHPs).
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
414476-VAR:
414476-BULK:
414476-50ML:
414476-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T Ram Reddy et al.
European journal of medicinal chemistry, 62, 395-404 (2013-02-06)
Montmorillonite K-10 mediated MCR of anilines, arylaldehydes and ethyl-3,3-diethoxypropionate in water afforded 2,6-unsubstituted dihydropyridines depending on the nature of anilines employed. A variety of dihydropyridines were prepared by using this green methodology in good yields and montmorillonite K-10 was found
Ytterbium-catalyzed synthesis of dihydropyridines.
Sueki S, et al.
Tetrahedron Letters, 52(34), 4473-4477 (2011)
Construction of a quinoline ring via a 3-component reaction in water: crystal structure analysis and H-bonding patterns of a 2-aryl quinoline.
Reddy TR, et al.
Green Chemistry, 14(7), 1870-1872 (2012)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
414476-10ML4061836692254
414476-50ML4061836692261