アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +72°, c = 1.6 in chloroform
光学純度
ee: 98% (HPLC)
屈折率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
115 °C/1 mmHg (lit.)
mp
29-30 °C (lit.)
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
phenyl
SMILES記法
C[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1
InChI Key
YPGCWEMNNLXISK-ZETCQYMHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
279900-50MG:
279900-250MG:
279900-BULK:
279900-VAR:
279900-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)