由来生物
synthetic
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
99%
bp
280 °C (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
floral; rose; sweet
SMILES記法
OC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
InChI Key
XMIIGOLPHOKFCH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 1 型糖尿病における β-細胞破壊の代謝シグネチャー:この研究では、1 型糖尿病における β-細胞破壊に関連する代謝変化を調査し、3-フェニルプロピオン酸を含むさまざまな代謝産物の役割を強調しています(Noso et al., 2023)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W288918-1KG-K:4548173974002
W288918-VAR-K:
W288918-SAMPLE-K:
W288918-SAMPLE:
W288918-1KG:
W288918-10KG-K:4548173973999
W288918-100G:
W288918-100G-K:4548173973982
W288918-BULK-K:
W288918-10KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W288918-100G-K | 4061835513482 |
W288918-10KG-K | 4061834397069 |
W288918-SAMPLE-K | 4061837517587 |
W288918-100G | |
W288918-10KG | |
W288918-1KG | |
W288918-1KG-K | 4061835566044 |
W288918-SAMPLE |