Merck
279889
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-フェニル酪酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(C6H5)CO2H
CAS番号:
分子量:
164.20
Beilstein:
2045208
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
光学活性
[α]19/D +92°, c = 0.9 in toluene
屈折率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
98-100 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
phenyl
SMILES記法
CC[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)/t9-/m0/s1
InChI Key
OFJWFSNDPCAWDK-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
キラルなビルディングブロック。分割剤。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
279889-VAR:
279889-BULK:
279889-5G:
279889-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)