Merck
P20955
Sigma-Aldrich
2-Phenylbutyric acid
98%
別名:
(±)-2-Phenylbutyric acid, α-Ethylphenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(C6H5)COOH
CAS番号:
分子量:
164.20
Beilstein:
509876
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystals
bp
270-272 °C (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P20955-BULK:
P20955-500G:
P20955-VAR:
P20955-5G:
P20955-10KG:
P20955-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jin A Cho et al.
PloS one, 9(11), e110086-e110086 (2014-11-08)
Dystonia is a neurological disorder in which sustained muscle contractions induce twisting and repetitive movements or abnormal posturing. DYT1 early-onset primary dystonia is the most common form of hereditary dystonia and is caused by deletion of a glutamic acid residue
Burkhard Lehner et al.
BMC cancer, 14, 495-495 (2014-07-10)
Growing evidence exists that the neoplastic stromal cell population (GCTSC) within giant cell tumors (GCT) originates from mesenchymal stem cells (MSC). In a previous study we identified a microRNA signature that differentiates between these cell types. Five differentially expressed microRNAs
Dima Albals et al.
Electrophoresis, 35(19), 2807-2818 (2014-07-02)
A generic chiral separation strategy for the analysis of acidic compounds in CEC is proposed in completion of an earlier defined strategy for nonacidic compounds. The screening step of this strategy uses a 45 mM ammonium formate (pH 2.9)/ACN (35/65
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
P20955-100G4061831836806
P20955-500G4061831836813
P20955-5G