Merck
278882
Sigma-Aldrich
1,1-ジメチル-2-セレノ尿素
97%
別名:
1,1-Dimethylselenourea, N,N-Dimethylselenourea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NC(Se)NH2
CAS番号:
分子量:
151.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
172-174 °C (lit.)
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)C(N)=[Se]
InChI
1S/C3H8N2Se/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3,(H2,4,6)
InChI Key
NRTHBQJARHPPAU-UHFFFAOYSA-N
詳細
ヒドロキシルラジカル、一電子特異的酸化剤による1,1-ジメチル-2-セレノ尿素(1,1′-ジメチル-2-セレノ尿素)の一電子酸化は、パルス放射線分解法を使用して研究されました
アプリケーション
1,1-ジメチル-2-セレノ尿素を前駆体として使用し、ダイオード励起固体緑色レーザーとXe-Hgランプの同時照射下、水溶液中でCdSe量子ドットを合成しました
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
278882-5G-PW:
278882-1G:4548173129204
278882-5G:4548173129211
278882-VAR:
278882-BULK:
278882-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yang-Wei Lin et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 6(4), 1092-1100 (2006-06-02)
This paper describes the synthesis of highly water-soluble and fluorescent core-shell-shell silica-CdSe/CdS-silica nanoparticles (CSS silica-QDs-silica NPs). We used cadmium nitrate and 1,1-dimethyl-2-selenourea precursors to synthesize CdSe quantum dots (QDs) in aqueous solution under simultaneous illumination with a diode-pumped solid state
Pulse and ?-radiolysis studies on aqueous solution of 1, 1'-dimethyl-2-selenourea.
Mishra BB, et al.
Radiation Physics and Chemistry, 77(2), 125-130 (2008)