グレード
purum p.a.
アッセイ
≥98.0% (RT)
フォーム
solid
反応適合性
core: chromium
reagent type: catalyst
密度
1.76 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤300 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤300 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI Key
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- As a source of chromium(II), which is in turn used as a catalyst in iodovinylation of aldehydes (Takai reaction).
- In the synthesis of chromium(III) complexes of tetradentate Schiff bases.
- In the preparation of Cr(III)-fatty acid complexes which can further be used as a catalyst for the synthesis of 1-monoacyIgIyceroIs.
- In combination with choline chloride as a deep eutectic solvent, which can be utilized as a catalyst for the esterification of formic and acetic acid with alcohols.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
27096-BULK-F:
27096-500G-F:4548173935331
27096-100G-F:4548173935317
27096-VAR-F:
27096-1KG-F:4548173935324