Merck
379972
Sigma-Aldrich
硝酸クロム(III) 九水和物
≥99.99% trace metals basis
別名:
硝酸クロム(III)九水和物, 硝酸クロム九水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cr(NO3)3 · 9H2O
CAS番号:
分子量:
400.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
crystalline
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
60 °C (lit.)
溶解性
H2O: very soluble(lit.)
密度
1.80 g/mL (lit.)
SMILES記法
[Cr+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cr.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
InChI Key
GVHCUJZTWMCYJM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
硝酸クロム(III) 九水和物は、熱分解による酸化クロムナノ粒子の調製に使用されます。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
379972-25G:
379972-VAR:
379972-5G:4548173964072
379972-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Original synthesis of chromium (III) oxide nanoparticles
Gibot P & Vidal L.
J. Eur. Ceram. Soc., 30.4, 911-915 (2010)
A Johansson et al.
Environmental research, 39(2), 372-385 (1986-04-01)
Rabbits inhaled aerosols of hexavalent chromium (Na2CrO4) and trivalent chromium (Cr(NO3)3) at concentrations of 0.9 and 0.6 mg/m3 of the metal, respectively, for 4-6 weeks (5 days/week and 6 hr/day). Significantly more macrophages were obtained from the lungs of rabbits
[A simple method for preparing chromosulfuric or chromonitric acid].
W Tittelbach-Helmrich
Zeitschrift fur medizinische Laboratoriumsdiagnostik, 25(1), 56-57 (1984-01-01)
Experimental investigation of actual problems in the colorimetric determination of chromium with diphenylcarbazide.
N Hara
Industrial health, 24(1), 41-50 (1986-01-01)
N Susa et al.
Nihon juigaku zasshi. The Japanese journal of veterinary science, 51(6), 1103-1110 (1989-12-01)
Comparative effects of hexavalent (K2Cr2O7:Cr(VI)) and trivalent chromium (Cr(NO3)3:Cr(III)) on the development of lipid peroxidation, and the relationship between the lipid peroxidation and damage to tissues were studied using male ddY strain mice. The animals were administered with either of