Merck
333387
Sigma-Aldrich
フッ化クロム(III) 四水和物
97%
別名:
三フッ化クロム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CrF3 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
181.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
97%
フォーム
powder
SMILES記法
O.O.O.O.F[Cr](F)F
InChI
1S/Cr.3FH.4H2O/h;3*1H;4*1H2/q+3;;;;;;;/p-3
InChI Key
NJSCURCAHMSDSL-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
333387-VAR:
333387-100G:4548173937687
333387-1KG:
333387-5G:
333387-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)