Merck
162574
Sigma-Aldrich
ジメチルグリオキシム
ACS reagent, ≥99%
別名:
DMG, 2,3-ブタンジオンジオキシム, ジアセチルジオキシム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3
CAS番号:
分子量:
116.12
Beilstein:
506731
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
liquid
不純物
≤0.05% insol. Alcohol
強熱残分
≤0.05%
mp
240-241 °C (lit.)
適合性
passes test for determination of nickel
SMILES記法
CC(=N/O)\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h7-8H,1-2H3/b5-3+,6-4+
InChI Key
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ジメチルグリオキシム(DMG)は錯体リガンドの 1 種です。ジメチルグリオキシムは N-アセチルグリシンおよび VO(IV)、Ni(II)、Zn(II)、Pd(II)、Cd(II) および Pb(II) など様々な金属と数多くの混合リガンド錯体を形成します。
アプリケーション
ジメチルグリオキシムは錯体中のニッケルイオン測定用のキレート剤として重量、滴定または比色分析で用いられることがあります。
ジメチルグリオキシム(DMG)は吸着ストリッピングボルタンメトリーによるブライン(5.5 mol/L 塩化ナトリウム水溶液)中の金属不純物(コバルト(II) およびニッケル(II))の定量のための錯化剤として用いられることがあります。色素増感太陽電池の作成に使用される色素複合体であるニッケルジメチルグリオキシムの調製に用いられることがあります。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
162574-500G:
162574-VAR:
162574-500MG:
162574-BULK:
162574-5G:
162574-100G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chelating agents in nonaqueous titrimetry.
Brummet BD and Hollweg RM
Analytical Chemistry, 28(4), 448-450 (1956)
The basis of the selectivity of dimethylglyoxime as a reagent in gravimetric analysis.
Sharpe AG and Wakefield DB
Journal of the Chemical Society, 281-285 (1957)
Nile Blue and Nickel Organometallic Dyes Applied in Dye-sensitized Solar Cells.
Siami E, et al.
Portugaliae Electrochimica Acta , 33(1), 23-33 (2015)
Preparation and Spectral Properties of Mixed-Ligand Complexes of VO (IV), Ni (II), Zn (II), Pd (II), Cd (II) and Pb (II) with Dimethylglyoxime and N-Acetylglycine.
Shaker SA
Journal of Chemistry, 7(S1), S580-S586 (2010)
Application of adsorptive stripping voltammetry (AdSV) for the analysis of trace metals in brine.
Romanus A, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 340(6), 363-370 (1991)