Merck
288179
Sigma-Aldrich
塩化クロム(III)テトラヒドロフラン錯体(1:3)
97%
別名:
Tetrahydrofuran- trichlorochromium (3:1), oxolane trichlorochromium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24Cl3CrO3
CAS番号:
分子量:
374.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
97%
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
143 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Cr](Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2.C3CCOC3
InChI
1S/3C4H8O.3ClH.Cr/c3*1-2-4-5-3-1;;;;/h3*1-4H2;3*1H;/q;;;;;;+3/p-3
InChI Key
CYOMBOLDXZUMBU-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
288179-BULK:
288179-10G:4548173935751
288179-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)