Merck
8.18090
Sigma-Aldrich
Chromium(III) chloride
anhydrous for synthesis
別名:
Chromium(III) chloride, Chromium trichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl3Cr
CAS番号:
分子量:
158.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-038-3
NACRES:
NA.22
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
フォーム
powder
有効性
440 mg/kg LD50, oral (Rat)
反応適合性
reagent type: reductant
pH
2.4-2.6 (20 °C, 50 - 53 g/L in H2O)
mp
1152 °C
密度
2.87 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cr+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI Key
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Loss on drying (105 °C, 2 h): ≤ 1.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1