Merck
8.14733
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride
anhydrous for synthesis
別名:
Magnesium chloride, Magnesium dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl2Mg
CAS番号:
分子量:
95.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
232-094-6
NACRES:
NA.22
グレード
for synthesis
品質水準
フォーム
solid
有効性
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
≥7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1412 °C/1013 hPa
mp
712 °C
溶解性
542 g/L
密度
2.32 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Mg+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
Magnesium chloride (MgCl2) can be used as:
  • An additive in the synthesis of aragonite precipitated calcium carbonate (PCC) to control the polymorphism and morphological structure of PCC.
  • An ammonia-selective absorbent to enhance the synthesis of ammonia by Haber−Bosch process.
  • A precursor salt to synthesize magnesium β-ketoesterate complexes by reacting with proligand and anhydrous triethylamine in dry DMF.
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
Ammonia synthesis enhanced by magnesium chloride absorption
Himstedt HH, et al.
AIChE Journal, 61(4), 1364-1371 (2015)