Merck
M2670
Sigma-Aldrich
塩化マグネシウム 六水和物
BioXtra, ≥99.0%
別名:
MgCl2 hexahydrate, MgCl2.6H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgCl2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
203.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.0%
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mn: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Sr: ≤0.005%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化マグネシウム六水和物は以下の用途に使用されています:
  • ADP-グルコースピロホスホリラーゼ(AGPase)およびα-アミラーゼの酵素活性を測定するための抽出緩衝液の調製
  • 生存試験に用いる神経基礎培養培地、および電気生理学的検査に用いるリン酸緩衝生理食塩水(PBS)
  • ブライン溶液の調製
  • アデノシン三リン酸(ATP)–MgCl2(塩化マグネシウム)溶液の調製
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M2670-EW:
M2670-500G:4548173202303
M2670-100G:4548173202280
M2670-BULK:
M2670-1KG:4548173202297
M2670-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Boron is required for zebrafish embryogenesis
Rowe R I and Eckhert C D
The Journal of Experimental Biology, 202(12), 1649-1654 (1999)
Persistent digital hyperthermia over a 48 h period does not induce laminitis in horses
de L M A, et al.
The Veterinary Journal, 192(3), 435-440 (2012)
Microelectrode array-evaluation of neurotoxic effects of magnesium as an implantable biomaterial
Huang T, et al.
Journal of materials science & technology, 32(1), 89-96 (2016)
Influence of tryptophan and indole-3-acetic acid on starch accumulation in the synthetic mutualistic Chlorella sorokiniana-Azospirillum brasilense system under heterotrophic conditions
Palacios O A, et al.
Research in Microbiology, 167(5), 367-379 (2016)
Josefin Engelhardt et al.
PloS one, 15(1), e0227201-e0227201 (2020-01-03)
The eastern Baltic cod (Gadus morhua) population has been decreasing in the Baltic Sea for at least 30 years. Condition indices of the Baltic cod have decreased, and previous studies have suggested that this might be due to overfishing, predation