安全性情報
8.00830
Sigma-Aldrich
Acrylamide
for synthesis
別名:
Acrylamide, Prop-2-enamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5NO
CAS番号:
分子量:
71.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
201-173-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.009 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
424 °C
有効性
177 mg/kg LD50, oral (Rat)
1141 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.0-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
125 °C/33.3 hPa
mp
84 °C
転移温度
flash point 138 °C
溶解性
2040 g/L
密度
1.127 g/cm3 at 25 °C
かさ密度
500 kg/m3
SMILES記法
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI Key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Melting range
- lower value:
≥ 83 °C
- upper value: ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup