Merck
255777
Sigma-Aldrich
塩化マグネシウム 六水和物
99.995% trace metals basis
別名:
Dichloromagnesium hexahydrate, Magnesium dichloride hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgCl2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
203.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
crystalline
不純物
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
溶解性
ethanol: slightly soluble(lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化マグネシウム六水和物は、ナノマテリアルの合成や熱エネルギー貯蔵に広く使用されている水溶性の高い結晶性固体です。
アプリケーション
塩化マグネシウム六水和物は以下の用途に使用できます:
  • 難燃剤に使用する水酸化マグネシウムナノ粒子を合成するための前駆体として。
  • 生物医学用途のヒドロキシアパタイトナノ粒子を調製するためのマグネシウム源として。
  • リチウムイオン電池の受動的熱制御用の相変化材料の製作。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
255777-25G:
255777-100G:
255777-5G:
255777-BULK:
255777-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Liang Yang et al.
International journal of pharmaceutics, 471(1-2), 258-263 (2014-05-20)
Telmisartan (TEL) belongs to BCS class II (low solubility/high permeability) and exhibits the pH-dependent drug release. Since 3-aminopropyl functionalized magnesium phyllosilicate (aminoclay) can intercalate or adsorb the negatively charged molecules via the electrostatic interaction, TEL-aminoclay complex was synthesized to improve
Xingchu Gong et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 93, 260-266 (2015-04-25)
Brittleness is one of the important material properties that influences the success or failure of powder compaction. We have discovered that the reciprocal of diametrical elastic strain at fracture is the most suitable tablet brittleness indices (TBIs) for quantifying brittleness
Monica Mazzarino et al.
Analytica chimica acta, 837, 70-82 (2014-07-09)
This article describes a liquid chromatographic/tandem mass spectrometric method, based on the use of precursor ion scan as the acquisition mode, specifically developed to detect indole-derived cannabinoids (phenylacetylindoles, naphthoylindoles and benzoylindoles) in biological fluids (saliva, urine and blood). The method
Ikuo Yamamiya et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(9), 1485-1492 (2014-07-09)
Tegafur (FT), a prodrug of 5-fluorouracil, is a chiral molecule, a racemate of R- and S-isomers, and CYP2A6 plays an important role in the enantioselective metabolism of FT in human liver microsomes (R-FT > S-FT). This study examined the enantioselective
Heleen Kraan et al.
Vaccine, 33(17), 2030-2037 (2015-03-17)
In the near future oral polio vaccine (OPV) will be replaced by inactivated polio vaccine (IPV) as part of the eradication program of polio. For that reason, there is a need for substantial amount of safe and more affordable IPV
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
255777-100G4061838145550
255777-25G4061838138675
255777-5G4061826024034