Merck
195758
Sigma-Aldrich
テトラメチルアンモニウムブロミド
98%
別名:
TMAB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)4N(Br)
CAS番号:
分子量:
154.05
Beilstein:
3620955
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[Br-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
DDFYFBUWEBINLX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tetramethylammonium bromide(TMABr)は、第四級アンモニウム塩であり、相間移動触媒として広く使用されています。その水溶液の絶対粘度は、さまざまな温度(20、25、30°C)で測定されています。TMABrのさまざまな物理的性質(飽和までの活量係数、コンダクタンス、密度、水への溶解度)が調べられています。以下のFe(II)キレート化合物の塩基加水分解の一次速度定数に対するその影響が研究されています:
  • bis(naphthylidene alanate)(nali)
  • bis(naphthylidene phenylalanate)(nphali)
  • bis(naphthylidene aspartate)(nasi)
  • (naphthylidene histidinate)(nhi)
  • bis(naphthylidenearginate)(nari)
テトラブチルアンモニウムブロミドは、相転移触媒として広く使用されている第四級アンモニウム化合物です。本化合物の水溶液の絶対粘度は、様々な温度(20、25、30°C)で測定されています。TMABrの様々な物理的特性(飽和までの活量係数、コンダクタンス、密度、および水への溶解度)が評価されています。
アプリケーション
テトラブチルアンモニウムブロミドは溶融状態で次のプロセスに使用できます:
  • (2S)-5-(3-フェニル-2-フタルイミジルプロパノイルアミノ)イソフタル酸の合成。
  • 触媒および有機溶媒の不在下でのアルキル置換ピロールの合成。
  • 無溶媒環境でのトランスチオアセタール化によるアセタールからのジチオアセタールの合成。
  • テレフタル酸およびジイソシアネートの重合によるポリアミド(PA)の合成。
  • 共役アルケンへのチオールの付加の触媒。
  • ポリ塩化ビニルのデヒドロ塩素化。
テトラメチルアンモニウムブロミドは、小さいコロイドY型ゼオライトナノ結晶の合成のテンプレートとして使用することができます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
195758-BULK:
195758-5G:
195758-100G:
195758-500G:
195758-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dehydrochlorination of poly (vinyl chloride) by aqueous sodium hydroxide solution under two-phase conditions.
Kise H.
Journal of Polymer Science, 20(11), 3189-3197 (1982)
Some physical properties of aqueous solutions of tetramethylammonium bromide and tetramethylammonium iodide
Levien BJ.
Australian Journal of Chemistry, 18(8), 1161-1170 (1965)
Controlling size and yield of zeolite Y nanocrystals using tetramethylammonium bromide.
Holmberg BA, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 59(1), 13-28 (2003)
Viscosity of aqueous solutions. III. Tetramethylammonium bromide and the role of the tetraalkylammonium ions.
Nightingale Jr ER.
The Journal of Physical Chemistry, 66(5), 894-897 (1962)
Catalysis by ionic liquids: solvent-free efficient transthioacetalisation of acetals by molten tetrabutylammonium bromide.
Ranu BC, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 13, 1520-1522 (2002)