アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: chromium
bp
340 °C (lit.)
mp
210 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Cr](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Cr/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI Key
JWORPXLMBPOPPU-LNTINUHCSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Redox-Activity Catalysis: Discusses the ligand field-activated redox activity of Chromium(III) acetylacetonate, highlighting its use in hydrogenation catalysis (Vinum et al., 2020).
- Diffusion Behavior in Supercritical CO2: A study examining the diffusion behavior of Chromium(III) acetylacetonate in supercritical CO2, aiding in the application of supercritical fluids in materials processing (Cordeiro et al., 2016).
アナリシスノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>392.0 °F
引火点(℃)
> 200 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
202231-500G:
202231-100G:4548173957913
202231-BULK:
202231-5G:4548173957920
202231-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Magnetism and magnetic materials have been of scientific interest for over 1,000 years. More recently, fundamental investigations have focused on exploring the various types of magnetic materials and understanding the magnetic effects created by electric currents.