Merck
247383
Sigma-Aldrich
ボロントリブロミド ジメチルスルフィド錯体 溶液
1.0 M in methylene chloride
別名:
ジメチルスルフィド-トリブロモボラン, トリブロモボラン-メチルスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2S·BBr3
CAS番号:
分子量:
312.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
濃度
1.0 M in methylene chloride
密度
1.456 g/mL at 25 °C
官能基
thioether
SMILES記法
C[S+](C)[B-](Br)(Br)Br
InChI
1S/C2H6BBr3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
InChI Key
NCVLHAUANAMSTL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下を調製する反応物質です。
  • カチオン交換樹脂が介する反応を用いたHIVプロテアーゼ阻害剤KNI764の前駆体
以下の試薬です。
  • ベイリス・ヒルマン反応
Boron tribromide dimethyl sulfide complex (BBr3S(CH3)2) can be used as a reagent:
  • To prepare demethylated products from aryl methyl ethers by deprotection of methyl groups.
  • To hydrolyze 1,3-methylenedioxole ring compounds to 1,2-dihydroxy compounds.
  • To prepare benzyl S,S′-diphenyl acetal by reacting with phenylacetic acid and thexylphenylthioborane.
  • To synthesize Baylis−Hillman adducts and α-halomethyl enones by the reaction between aldehydes and 3-buten-2-one.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
247383-100ML:4548173225975
247383-VAR:
247383-BULK:
247383-800ML:4548173225968
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Letters, 21, 3731-3731 (1980)
Direct conversion of carboxylic acids and carboxylic esters into S, S?-diphenyl acetals and phenyl sulfides with thexylphenylthioborane
Kim S and Kim SS
Tetrahedron Letters, 28(17), 1913-1916 (1987)