Merck
247014
Sigma-Aldrich
ボロントリクロリド メチルスルフィド錯体
99%
別名:
ジメチルスルフィド-トリクロロボラン, トリクロロボラン-メチルスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2S · BCl3
CAS番号:
分子量:
179.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
反応適合性
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
mp
88-90 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES記法
CSC.ClB(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6BCl3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
InChI Key
YNDYUDLLOGOQNW-UHFFFAOYSA-N
詳細
取り扱いに便利な固体の三臭化ホウ素です。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
247014-BULK:
247014-100G:
247014-VAR:
247014-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)